Tisk…
2-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
478059-10G 478059-2G
SIAL478059-10GEA 11610 CZK
SIAL478059-10G SIAL478059-2G
2-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
MDL Number: MFCD00014491
CAS číslo: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
UN: 2924
ADR: 3,II