Tisk…
2-Methylpyrrolidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
365390020 365390100
ACRO365390020EA 4090 CZK
ACRO365390020 ACRO365390100
2-Methylpyrrolidine 98%
2-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Bod varu: 98…100 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014491
CAS číslo: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %