2-Methylpiperidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L02567.AE
L02567.AP
L02567.AEEA
1390
CZK
L02567.AE
L02567.AP
2-Methylpiperidine ≥98%
2-Methylpiperidine
Purity: 98+%
CAS No.: 109-05-7
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
Melting Point: -4°
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 79804
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005982
Vzorec:
C₆H₁₃N MW: 99,18 g/mol Bod varu: 118…119 °C Bod tání: –4 °C Hustota: 0,842 Bod vzplanutí: 8 °C (46 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005982 CAS číslo: 109-05-7 EINECS: 203-642-1 ADR: 3,II |