Tisk…
1-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Methylpyrrolidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
M79204-100ML M79204-500ML M79204-5ML
SIALM79204-100MLEA 1020 CZK
SIALM79204-100ML SIALM79204-500ML SIALM79204-5ML
1-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Bod varu: 80 °C (1013 hPa)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003173
CAS číslo: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3,II