Tisk…
1-Methylpyrrolidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Methylpyrrolidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16146.0010 8.16146.0100
8.16146.0010EA 1010 CZK
8.16146.0010 8.16146.0100
1-Methylpyrrolidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Bod varu: 80 °C (1013 hPa)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003173
CAS číslo: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 213 g/l
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 81 °C
Vapor Pressure 100 hPa (20 °C)
Flash Point -3 °C
Explosion Limit 1.1 - 9.1 %(V)
Density 0.799 g/cm3
pH 11.3 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 170 °C DIN 51794