Tisk…
1-Methylpyrrolidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methylpyrrolidine
127611000 127615000 127610025
ACRO127611000EA 1350 CZK
ACRO127611000 ACRO127615000 ACRO127610025
1-Methylpyrrolidine 98%
1-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Bod varu: 80…81 °C (760 mmHg)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0,819 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003173
CAS číslo: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %