Tisk…
1-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Methylpiperidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
M72609-100ML M72609-500ML
SIALM72609-100MLEA 1050 CZK
SIALM72609-100ML SIALM72609-500ML
1-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Bod varu: 106,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 3 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006491
CAS číslo: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II