1-Methylpiperidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Methylpiperidine
L03398.09
L03398.22
L03398.36
L03398.09EA
872
CZK
L03398.09
L03398.22
L03398.36
1-Methylpiperidine ≥99%
1-Methylpiperidine
Purity: 99%
CAS No.: 626-67-5
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4378
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: -50°
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1073
UN No.: 2399
MDL No.: MFCD00006491
Vzorec:
C₆H₁₃N MW: 99,18 g/mol Bod varu: 105…107 °C Bod tání: –50 °C Hustota: 0,816 Bod vzplanutí: 3 °C (37 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006491 CAS číslo: 626-67-5 EINECS: 210-959-9 UN: 2399 ADR: 3,II |