Tisk…
1-Methylpiperidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127480100 127482500 127480010
ACRO127480100EA 861 CZK
ACRO127480100 ACRO127482500 ACRO127480010
1-Methylpiperidine 99%
1-Methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃N
Bod varu: 105…108 °C (760 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006491
CAS číslo: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4368 to 1.4388 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %