Tisk…
1-Etylpiperidin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118885000 118880025 118880100
ACRO118885000EA 2760 CZK
ACRO118885000 ACRO118880025 ACRO118880100
1-Etylpiperidin 99%
1-Etylpiperidin
Vzorec: C₇H₁₅N
MW: 113.2
Bod varu: 129…131 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0.824
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006507
CAS číslo: 766-09-6
EINECS: 212-161-6
UN: 2386
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %