Tisk…
4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
L06415.22 L06415.36
L06415.22EA 1500 CZK
L06415.22 L06415.36
4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Purity: 98% CAS No.: 106-52-5 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4790 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 103024 MDL No.: MFCD00006500
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Bod varu: 198…200 °C
Bod tání: 26…30 °C
Hustota: 0,98
Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006500
CAS číslo: 106-52-5
EINECS: 203-406-8