Tisk…
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121510050 121511000 121515000
ACRO121510050EA 820 CZK
ACRO121510050 ACRO121511000 ACRO121515000
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29…31 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006500
CAS číslo: 106-52-5
EINECS: 203-406-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.2 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.5 ppm
Total silicon (Si) ≤0.02 ppm
Total sulfur (S) ≤5 ppm