1-methyl-2-pyrolidon, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
78769-10ML-F
78769-5ML-F
78769-10ML-FEA
3740
CZK
78769-10ML-F
78769-5ML-F
1-methyl-2-pyrolidon, Supelco®
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec:
C₅H₉NO MW: 99.13 Bod varu: 202 Bod tání: –24 °C Hustota: 1.033 Bod vzplanutí: 91 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003193 CAS číslo: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |