Tisk…
1-methyl-2-pyrolidon ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
26211.298EA 1420 CZK
26211.298 26211.425 26211.550
1-methyl-2-pyrolidon ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
Bod varu: 202 °C (1013 hPa)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003193
CAS číslo: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.003 meq/g
Water Max. 0.1 %