1-methyl-2-pyrolidon ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
25675.294EA
1310
CZK
25675.294
25675.465
1-methyl-2-pyrolidon ≥99%, TECHNICAL
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec:
C₅H₉NO Bod varu: 202 °C (1013 hPa) Bod tání: –24 °C Hustota: 1,033 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003193 CAS číslo: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 REACH: 01-2119472430-46 Merck Index: 13,06140 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |