Tisk…
1-methyl-2-pyrolidon, dry_extra over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
364381000 364380010 364380025 364385000
364381000.EA 1320 CZK
364381000. 364380010. 364380025. 364385000.
1-methyl-2-pyrolidon, dry_extra over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
MW: 99.13
Bod varu: 202 °C (760 mmHg)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1.03 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003193
CAS číslo: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤50 APHA