Tisk…
1-methyl-2-pyrolidon 99.5% for peptide synthesis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
354900025 354900010 354900100
ACRO354900025EA 12210 CZK
ACRO354900025 ACRO354900010 ACRO354900100
1-methyl-2-pyrolidon 99.5% for peptide synthesis
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
Bod varu: 202 °C (760 mmHg)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003193
CAS číslo: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %