1-methyl-2-pyrolidon 99+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
222080025
222085000
ACRO222080025EA
8790
CZK
ACRO222080025
ACRO222085000
1-methyl-2-pyrolidon 99+% for spectroscopy
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec:
C₅H₉NO MW: 99.13 Bod varu: 202 Bod tání: –24 °C Hustota: 1.03 g/cm³ Bod vzplanutí: 91 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003193 CAS číslo: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 450 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |