Tisk…
1-Ethyl-2-pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
146358-500G 146358-100G
SIAL146358-500GEA 16740 CZK
SIAL146358-500G SIAL146358-100G
1-Ethyl-2-pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113.16
Bod varu: 97
Hustota: 0.9979
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003199
CAS číslo: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6