Tisk…
1-Ethyl-2-pyrrolidone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one
B24548.14 B24548.22 B24548.36
B24548.14EA 1480 CZK
B24548.14 B24548.22 B24548.36
1-Ethyl-2-pyrrolidone ≥98%
1-Ethyl-2-pyrrolidone
Purity: 98% CAS No.: 2687-91-4 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 96-98°/20mm MDL No.: MFCD00003199
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113.16
Bod varu: 96…98 °C (20 mmHg)
Hustota: 0.992
Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003199
CAS číslo: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6