Tisk…
1-Ethyl-2-pyrrolidone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
163930250 163931000 163935000
ACRO163930250EA 1570 CZK
ACRO163930250 ACRO163931000 ACRO163935000
1-Ethyl-2-pyrrolidone 98%
1-Ethyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₁₁NO
Bod varu: 212,5 °C (760 mmHg)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,998 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003199
CAS číslo: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %