Tisk…
Pyrolidin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetrahydropyrrole
132081000 132082500 132080010 132080025
ACRO132081000EA 1050 CZK
ACRO132081000 ACRO132082500 ACRO132080010 ACRO132080025
Pyrolidin 99+%
Pyrolidin
Vzorec: C₄H₉N
MW: 71.12
Bod varu: 86…88 °C (760 mmHg)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0.86
Bod vzplanutí: 3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005249
CAS číslo: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08199
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA