Tisk…
Piperidin ≥99.5%, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
571261-200ML 571261-450ML
571261-200MLEA 4000 CZK
571261-200ML 571261-450ML
Piperidin ≥99.5%, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Piperidin
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Bod varu: 107 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 10,3 %(V)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005979
CAS číslo: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Refractive index (n 20/D) 1.451 - 1.455
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Absorbance at 370 nm Max. 0.050
Absorbance at 290 nm Max. 1.000
Refractive Index n20/D 1.452 (lit.)
Vapor Density 3 (vs air)