Tisk…
Piperidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
M-Clarity™ quality level = MQ200
411027-100ML 411027-1L
SIAL411027-100MLEA 2260 CZK
SIAL411027-100ML SIAL411027-1L
Piperidin, Sigma-Aldrich®
Piperidin
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Bod varu: 107,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005979
CAS číslo: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621