Tisk…

Perhydroazepine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

H10401-100ML H10401-25ML H10401-500ML
SIALH10401-100MLEA 952 CZK
SIALH10401-100ML SIALH10401-25ML SIALH10401-500ML
Perhydroazepine, Sigma-Aldrich®
Perhydroazepine
Vzorec: C₆H₁₃N
Bod varu: 138 °C (1013 hPa)
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006934
CAS číslo: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR