Tisk…
Perhydroazepine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
120590050 120595000 120590250
ACRO120590050EA 655 CZK
ACRO120590050 ACRO120595000 ACRO120590250
Perhydroazepine 99%
Perhydroazepine
Vzorec: C₆H₁₃N
Bod varu: 138 °C (760 mmHg)
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006934
CAS číslo: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %