Tisk…
N-Iodosuccinimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
220051-100G 220051-25G 220051-5G
SIAL220051-100GEA 21650 CZK
SIAL220051-100G SIAL220051-25G SIAL220051-5G
N-Iodosuccinimide, Sigma-Aldrich®
N-Iodosuccinimide
Vzorec: C₄H₄INO₂
MW: 224.99
Bod varu: 356
Bod tání: 200…202 °C
Hustota: 2.245 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005512
CAS číslo: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Merck Index: 13,05065