Tisk…
N-Hydroxysuccinimide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
8.04518.0025EA 1420 CZK
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
N-Hydroxysuccinimide for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxysuccinimide
Vzorec: C₄H₅NO₃
Bod varu: 363 °C (1013 hPa)
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005516
CAS číslo: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 93 - 100 °C
Molar Mass 115.09 g/mol
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)