Succinimide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07971.0250
8.07971.1000
8.07971.0250EA
1570
CZK
8.07971.0250
8.07971.1000
Succinimide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Succinimide
Vzorec:
C₄H₅NO₂ Bod varu: 285 °C (1013 hPa) Bod tání: 121…124 °C Hustota: 1,418 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005495 CAS číslo: 123-56-8 EINECS: 204-635-6 Merck Index: 12,09040 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 330 g/l (20 °C) |
Melting Point | 121 - 124 °C |
Molar Mass | 99.08 g/mol |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 201 °C |
Density | 1.4 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 6 (200 g/l, H2O) |
Hill Formula | C4H5NO2 |