Succinimide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Pyrrolidine-2,5-dione
348650050
348651000
348655000
ACRO348650050EA
1100
CZK
ACRO348650050
ACRO348651000
ACRO348655000
Succinimide 98%
Succinimide
Vzorec:
C₄H₅NO₂ MW: 99.09 Bod varu: 285…290 °C (760 mmHg) Bod tání: 121…126 °C Bod vzplanutí: 201 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005495 CAS číslo: 123-56-8 EINECS: 204-635-6 Merck Index: 12,09040 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige to light brown Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 126 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |