Tisk…
2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Pyrrolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
83300-1L 83300-250ML
SIAL83300-1LEA 2540 CZK
SIAL83300-1L SIAL83300-250ML
2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidone
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85.11
Bod varu: 245
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1.1115 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 129
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005270
CAS číslo: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200