Tisk…
2-Pyrrolidone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Pyrrolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000
8.07041.0005EA 690 CZK
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000
2-Pyrrolidone for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidone
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85.11
Bod varu: 245
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1.1115 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 129
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005270
CAS číslo: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 24 - 26 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 16.6 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C