Tisk…

2-Pyrrolidone ≥99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A15332.36 A15332.A3
A15332.36EA 1350 CZK
A15332.36 A15332.A3
2-Pyrrolidone ≥99%
2-Pyrrolidone

Purity: 99% CAS No.: 616-45-5 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4875 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 245° Merck Reference: 14,8016 MDL No.: MFCD00005270

Vzorec: C₄H₇NO
Bod varu: 245 °C
Bod tání: 23…25 °C
Hustota: 1,12
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005270
CAS číslo: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 14,8016

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR