Tisk…
2-Pyrrolidone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pyrrolidin-2-one
132112500 132115000 132110025
ACRO132112500EA 1190 CZK
ACRO132112500 ACRO132115000 ACRO132110025
2-Pyrrolidone 99%
2-Pyrrolidone
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85.11
Bod varu: 250 °C (760 mmHg)
Bod tání: 25.5 °C
Hustota: 1.103 g/cm³
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005270
CAS číslo: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %