2-Piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
V209-100G
V209-25G
SIALV209-100GEA
8470
CZK
SIALV209-100G
SIALV209-25G
2-Piperidone, Sigma-Aldrich®
2-Piperidone
Vzorec:
C₅H₉NO Bod varu: 256 °C (1013 hPa) Bod tání: 35…38 °C Hustota: 1,073 g/cm³ (40 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006037 CAS číslo: 675-20-7 EINECS: 211-622-9 |