2-Piperidone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
A12271.14
A12271.22
A12271.14EA
2320
CZK
A12271.14
A12271.22
2-Piperidone ≥98%
2-Piperidone
Purity: 98+%
CAS No.: 675-20-7
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 147°(296°F)
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 106434
MDL No.: MFCD00006037
Vzorec:
C₅H₉NO MW: 99,13 g/mol Bod varu: 255…257 °C Bod tání: 35…39 °C Hustota: 1,073 g/cm³ (40 °C) Bod vzplanutí: 147 °C (296 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006037 CAS číslo: 675-20-7 EINECS: 211-622-9 |