Tisk…
2-Piperidone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
140780250 140781000 140780050
ACRO140780250EA 1940 CZK
ACRO140780250 ACRO140781000 ACRO140780050
2-Piperidone 99%
2-Piperidone
Vzorec: C₅H₉NO
MW: 99.13
Bod varu: 256…262 °C (760 mmHg)
Bod tání: 35…39 °C
Hustota: 1.073 g/cm³
Bod vzplanutí: 147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006037
CAS číslo: 675-20-7
EINECS: 211-622-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 % as diethylsulfonamide