Tisk…
N-Chlorsukcinimid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
109681-100G 109681-500G
SIAL109681-100GEA 1050 CZK
SIAL109681-100G SIAL109681-500G
N-Chlorsukcinimid, Sigma-Aldrich®
N-Chlorsukcinimid
Vzorec: C₄H₄ClNO₂
MW: 133,53 g/mol
Bod varu: 216,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 148…151 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005511
CAS číslo: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02183