Tisk…
N-Chlorsukcinimid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
149251000 149255000 149250025
ACRO149251000EA 1090 CZK
ACRO149251000 ACRO149255000 ACRO149250025
N-Chlorsukcinimid 97%
N-Chlorsukcinimid
Vzorec: C₄H₄ClNO₂
Bod varu: 216,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144…150 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005511
CAS číslo: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02183
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 150 °C
Titration Iodometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤4 % (2 g, 110 °C, 2 hrs)
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)