N-Bromsukcinimid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
B81255-100G
B81255-1KG
B81255-500G
B81255-250G
B81255-5G
SIALB81255-100GEA
1540
CZK
SIALB81255-100G
SIALB81255-1KG
SIALB81255-500G
SIALB81255-250G
SIALB81255-5G
N-Bromsukcinimid, Sigma-Aldrich®
N-Bromsukcinimid
Vzorec:
C₄H₄BrNO₂ Bod varu: 339 °C (1013 hPa) Bod tání: 174…179 °C Hustota: 2,098 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005510 CAS číslo: 128-08-5 EINECS: 204-877-2 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,01423 |