Tisk…
N-Bromsukcinimid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: NBS, 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000
8.01949.0005EA 887 CZK
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000
N-Bromsukcinimid for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Bromsukcinimid
Vzorec: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Bod varu: 339 °C (1013 hPa)
Bod tání: 174…179 °C
Hustota: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005510
CAS číslo: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,01423
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 14.8 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 174 - 179 °C
Molar Mass 177.98 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 14.8 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
Synonyms NBS
Hill Formula C4H4BrNO2