Tisk…
N-Bromsukcinimid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: NBS, 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione
107450010 107450100 107451000 107455000 107450050
ACRO107450010EA 6220 CZK
ACRO107450010 ACRO107450100 ACRO107451000 ACRO107455000 ACRO107450050
N-Bromsukcinimid 99%
N-Bromsukcinimid
Vzorec: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Bod varu: 339 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175…178 °C (rozkl.)
Hustota: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005510
CAS číslo: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01423
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %