Tisk…
Quinuclidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
197602-10G 197602-1G
SIAL197602-10GEA 29710 CZK
SIAL197602-10G SIAL197602-1G
Quinuclidine, Sigma-Aldrich®
Quinuclidine
Vzorec: C₇H₁₃N
Bod varu: 150 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,025 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006690
CAS číslo: 100-76-5
EINECS: 202-887-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08265