Tisk…
9-Phenylanthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
P18004-1G P18004-5G
SIALP18004-1GEA 1690 CZK
SIALP18004-1G SIALP18004-5G
9-Phenylanthracene, Sigma-Aldrich®
9-Phenylanthracene
Vzorec: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Bod varu: 417 °C (1013 hPa)
Bod tání: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001252
CAS číslo: 602-55-1
EINECS: 210-019-8
UN: 3077
ADR: 9,III