9,10-Diphenylanthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D205001-1G-A
D205001-5G-A
SIALD205001-1G-AEA
4150
CZK
SIALD205001-1G-A
SIALD205001-5G-A
9,10-Diphenylanthracene, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphenylanthracene
Vzorec:
C₂₆H₁₈ Bod varu: 485 °C (1013 hPa) Bod tání: 245 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001253 CAS číslo: 1499-10-1 EINECS: 216-105-1 |