9-Methylanthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
M29606-10G
M29606-1G
SIALM29606-10GEA
4620
CZK
SIALM29606-10G
SIALM29606-1G
9-Methylanthracene, Sigma-Aldrich®
9-Methylanthracene
Vzorec:
C₁₅H₁₂ MW: 192.26 Bod varu: 347 Bod tání: 73…76 °C Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001261 CAS číslo: 779-02-2 EINECS: 212-299-7 UN: 3077 ADR: 9 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...