Tisk…
9-Vinylanthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
V1708-1G V1708-5G
SIALV1708-1GEA 5200 CZK
SIALV1708-1G SIALV1708-5G
9-Vinylanthracene, Sigma-Aldrich®
9-Vinylanthracene
Vzorec: C₁₆H₁₂
MW: 204,27 g/mol
Bod varu: 377 °C (1013 hPa)
Bod tání: 64 °C
Hustota: 1,269 g/cm³ (–150.15 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003576
CAS číslo: 2444-68-0
EINECS: 219-486-2