Antracen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
A89200-100G
A89200-500G
SIALA89200-100GEA
2010
CZK
SIALA89200-100G
SIALA89200-500G
Antracen, Sigma-Aldrich®
Antracen
Vzorec:
C₁₄H₁₀ Bod varu: 340 °C (1013 hPa) Bod tání: 111…112 °C Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001240 CAS číslo: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 Merck Index: 13,00687 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...