1-Aminoanthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1-Anthramine, Anthracen-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A38606-1G
A38606-5G
SIALA38606-1GEA
3540
CZK
SIALA38606-1G
SIALA38606-5G
1-Aminoanthracene, Sigma-Aldrich®
1-Aminoanthracene
Vzorec:
C₁₄H₁₁N MW: 193,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003579 CAS číslo: 610-49-1 EINECS: 210-225-8 |