Tisk…
9,10-Dichloroanthracene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12823.06 A12823.14
A12823.06EA 1820 CZK
A12823.06 A12823.14
9,10-Dichloroanthracene ≥97%
9,10-Dichloroanthracene
Purity: 97% CAS No.: 605-48-1 Molecular Formula: C14H8Cl2 Formula Weight: 247.12 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 1912108
Vzorec: C₁₄H₈Cl₂
Bod varu: 366 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210…215 °C
Hustota: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001246
CAS číslo: 605-48-1
EINECS: 210-087-9